Merck
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
291.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
InChI Key
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543330-BULK:
543330-VAR:
543330-10G:
543330-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)