Merck
541796
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-phenylethyl phosphonate
98%
別名:
NSC 220102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)2PO(OCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
242.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
130 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19O3P/c1-4-14-16(13,15-5-2)11(3)12-9-7-6-8-10-12/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FODNNPZZKXOLLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 水素のカルボアニオン酸化的求核置換
  • 塩基触媒オレフィン化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541796-BULK:
541796-10G:
541796-VAR:
試験成績書(COA)