Merck
541788
Sigma-Aldrich
2-フェニルエチルホスホン酸ジエチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)2PO(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
242.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
125 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H19O3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3
InChI Key
WEXGRJPJMNUCMG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 環状ビニロガスアシルトリフラートへのカルボアニオン求核剤の1,2-付加と、それに続く開環切断、Claisen縮合および炭素-炭素結合開裂による、1,3-ジケトン、β-ケトエステルおよびβ-ケトホスホナートの合成
  • 超小型CdSeナノ結晶における表面準位発光の制御
  • 有機リン化合物の合成に用いる有機ボランとの反応
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541788-10G:
541788-VAR:
541788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)