Merck
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O5
CAS番号:
分子量:
202.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
InChI Key
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
541427-5G:
541427-VAR:
541427-BULK:
541427-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)