Merck
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO2
CAS番号:
分子量:
221.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChI Key
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
アプリケーション
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
540544-BULK:
540544-VAR:
540544-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)