Merck
539678
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Hexyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O2
CAS番号:
分子量:
200.32
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
234-235 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[C@@H]1CCOC(C)(C)O1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)