Merck
53815
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl carbazate
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O3
CAS番号:
分子量:
196.20
Beilstein:
2052164
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
mp
75-78 °C
SMILES記法
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Methoxybenzyl carbazate may be used to synthesize 5,10-diiminoporphodimethene (a dearomatized porphyrinoid) and N-(2,4-dihydroxythiobenzoyl)-4-methoxybenzyl carbazate
その他情報
Starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53815-VAR:
53815-5G:
53815-BULK:
53815-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and fungistatic activity of new groups of 2, 4-dihydroxythiobenzoyl derivatives against phytopathogenic fungi
Legocki, Jan, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.2 , 362-368 (2003)
C. Ressler et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3961-3961 (1971)
Experimental and Theoretical Characterization of 5, 10-Diminoporphodimethenes: Dearomatized Porphyrinoids from Palladium-Catalyzed Hydrazinations of 5, 10-Diarylporphyrins.
Basic B, et al.
ChemPlusChem, 79(6), 813-824 (2014)
H. Yamada et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57, 3333-3333 (1984)
F. Weygand et al.
Chemische Berichte, 95, 1-1 (1962)