Merck
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
184.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537187-BULK:
537187-1G:
537187-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)