Merck
537160
Sigma-Aldrich
桂皮酸イソアミル
≥97%
別名:
イソアミル3-フェニルプロペノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
218.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)