Merck
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
170.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp
47-51 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
537098-5G:
537098-BULK:
537098-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)