Merck
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
別名:
2′-Methylacetoacetanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
191.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.7%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)