Merck
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI Key
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536474-5G:
536474-BULK:
536474-1G:
536474-VAR:
試験成績書(COA)