Merck
536350
Sigma-Aldrich
1,8-Dinitroanthraquinone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6N2O6
CAS番号:
分子量:
298.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
318-322 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
InChI Key
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536350-VAR:
536350-5G:
536350-25G:
536350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Ru Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-22)
Functional polymeric materials composed solely of lignin preparations appeared only very recently. A gradual paradigm shift spanning 56 years has revealed how lignin-lignin blends can upgrade the performance of 100 wt% lignin-based plastics. The view, first espoused in 1960, that