Merck
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO3
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
InChI Key
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534366-VAR:
534366-BULK:
534366-1G:
試験成績書(COA)