Merck
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichloro-3-nitrobenzophenone
97%
別名:
(4-Chloro-3-nitro-phenyl)-(4-chloro-phenyl)-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
CAS番号:
分子量:
296.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
InChI Key
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534196-VAR:
534196-BULK:
534196-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)