Merck
53361
Sigma-Aldrich
(R,R,R,R)-2,3-Bis(2,5-dimethyl-phospholanyl)benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate Complex
≥97%
別名:
Methyl-Butiphane SK-P005-1a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40BF4P2RhS
CAS番号:
分子量:
660.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@H](C)CC[C@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
InChI Key
WRSSNSWNSIHAGU-MYDVBLLJSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)