Merck
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4OS4
CAS番号:
分子量:
208.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)