Merck
532401
Sigma-Aldrich
Formylpolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
Polystyrene-CHO resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
0.7-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
InChI Key
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532401-25G:
532401-VAR:
532401-BULK:
532401-1G:
532401-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)