Merck
532258
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-ジ-O-イソプロピリデン-L-chiro-イノシトール
98%
別名:
1,2:5,6-ビス-O-(1-メチルエチリデン)-1L-chiro-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O6
CAS番号:
分子量:
260.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −4°, c = 1.2 in ethanol
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)