Merck
529400
Sigma-Aldrich
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
別名:
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C7H12O3)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mv ~20,000
SMILES記法
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI Key
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
物理的形状
Water-swellable polymer. Hydrogel.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
529400-BULK:
529400-VAR:
529400-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)