Merck
529397
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl proline, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
0.4-0.6 mmol/g N loading
粒径
200-400 mesh
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)