Merck
529028
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 6-bromo-3-chloro-3′-methylbiphenyl-2-carboxylate.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
529028-25G:
529028-BULK:
529028-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New mixed Li/Mg and Li/Mg/Zn amides for the chemoselective metallation of arenes and heteroarenes.
Rohbogner CJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 1781-1795 (2009)