Merck
528838
Sigma-Aldrich
4-イソプロピルアニソール
97%
別名:
4-メトキシクメン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup