Merck
528560
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
105-109 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
FCSNGXDTYSQXPA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
528560-VAR:
528560-5G:
528560-1G:
528560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)