コンテンツへスキップ
Merck

528528

Sigma-Aldrich

3-メトキシ-2-ナフタレンメタノール

97%

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
CH3OC10H6CH2OH
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:

アッセイ

97%

mp

70-74 °C (lit.)

SMILES記法

COc1cc2ccccc2cc1CO

InChI

1S/C12H12O2/c1-14-12-7-10-5-3-2-4-9(10)6-11(12)8-13/h2-7,13H,8H2,1H3

InChI Key

QUFXVYRFRKHGBW-UHFFFAOYSA-N

アプリケーション

3-Methoxy-2-naphthalenemethanol may be used to synthesize 2-carbomethoxy-4-methoxy-6,7-benzoindole.

保管分類コード

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

528528-5G:
528528-BULK:
528528-VAR:
528528-1G:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Rob C Oslund et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4708-4714 (2008-07-09)
We report a series of inhibitors of secreted phospholipases A2 (sPLA2s) based on substituted indoles, 6,7-benzoindoles, and indolizines derived from LY315920, a well-known indole-based sPLA2 inhibitor. Using the human group X sPLA2 crystal structure, we prepared a highly potent and

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)