Merck
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
220.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)