Merck
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
別名:
PEG-mesylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
51.8-53.3 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.COS(O)(=O)=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)