Merck
527610
Sigma-Aldrich
(E)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
別名:
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
CAS番号:
分子量:
378.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)