Merck
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3Cr(CO)3
CAS番号:
分子量:
228.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)