Merck
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
204.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
50-54 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)