Merck
526258
Sigma-Aldrich
ルテニウムレッド
Dye content 50 %
別名:
アンモニア性オキシ塩化ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS番号:
分子量:
786.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 50%
λmax
534 nm
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)