Merck
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
InChI Key
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
525731-VAR:
525731-BULK:
525731-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)