Merck
525103
Sigma-Aldrich
トリ(エチレングリコール)ビス(2-エチルヘキサノアート)
97%
別名:
TEG(EH)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2CH2CH2OCH2-]2
CAS番号:
分子量:
402.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.445
bp
344 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O6/c1-5-9-11-19(7-3)21(23)27-17-15-25-13-14-26-16-18-28-22(24)20(8-4)12-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI Key
FRQDZJMEHSJOPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
可塑剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves