Merck
524697
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
175.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
221 °C (dec.) (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
InChI Key
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生理活性物質の合成に関与する反応物質
  • ヒトオーファンGPCR GPR109aのアゴニストとして使用するピラゾール酸
  • ニコチン酸受容体アゴニストとしての二環性ピラゾールカルボン酸
  • ヒトオーファンGPCR GPR109aのアゴニストとしての5-アリキル、および5-アリール-ピラゾール-テトラゾール
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524697-VAR:
524697-5G:
524697-25G:
524697-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)