Merck
524174
Sigma-Aldrich
Tetrabutylantimony(V) bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]4SbBr
CAS番号:
分子量:
430.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)