Merck
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2