Merck
522708
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22Cl2W
CAS番号:
分子量:
469.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
522708-1G:
522708-BULK:
試験成績書(COA)