Merck
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
CAS番号:
分子量:
268.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
98-101 °C (lit.)
官能基
sulfonamide
SMILES記法
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
InChI Key
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
522325-25G:
522325-BULK:
522325-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)