Merck
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H18N4O
CAS番号:
分子量:
366.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)