Merck
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
CAS番号:
分子量:
118.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH2]CC[SiH2]C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)