Merck
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
196.5-199.5 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521701-BULK:
521701-VAR:
521701-5G:
試験成績書(COA)