Merck
520519
Sigma-Aldrich
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO2S
CAS番号:
分子量:
367.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
135-137 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
特徴および利点
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)