Merck
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4ZnBr
CAS番号:
分子量:
268.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)