Merck
519456
Sigma-Aldrich
1-エチニル-2-ニトロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)