Merck
519154
Sigma-Aldrich
Manganese(II) molybdate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnMoO4
CAS番号:
分子量:
214.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI Key
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519154-BULK:
519154-VAR:
519154-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)