Merck
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
As2Te3
CAS番号:
分子量:
532.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)