Merck
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
別名:
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5
CAS番号:
分子量:
231.25
Beilstein:
4295484
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −78° in H2O
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518360-5G:
518360-BULK:
518360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)