Merck
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30Sr
CAS番号:
分子量:
358.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
形状
solid
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)