Merck
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
アプリケーション
電気光学的な発色団の合成に用いられる色素中間体です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)