Merck
516074
Sigma-Aldrich
メリフィールドペプチド樹脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
別名:
クロロメチル化スチレン-ジビニルベンゼンレジン, クロロメチル化スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化ポリスチレン, ジビニルベンゼン架橋ポリスチレン, クロロメチル化, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化, ポリ(スチレン-co-ビニルベンジルクロリド-co-ジビニルベンゼン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
0.5-1.0 mmol/g Cl- loading
粒径
100-200 mesh
SMILES記法
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)